Documentos Principais
W392901
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl isobutyrate
≥98%, stabilized, FG
Sinônimo(s):
(Z)-3-hexen-1-yl isobutyrate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCO2CH2CH=CHCH2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
170.25
Número FEMA:
3929
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.563
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥98%
contém
0.01-0.20% α-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
p.e.
92 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
apple; green; fruity
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C10H18O2/c1-4-5-6-7-8-12-10(11)9(2)3/h5-6,9H,4,7-8H2,1-3H3/b6-5-
chave InChI
OSMAJVWUIUORGC-WAYWQWQTSA-N
Descrição geral
Natural occurrence: Guava, spearmint, Chinese quince.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Odor at 1%
Taste at 1-5 ppm
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 78-78 (2000)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W392901-100G-K4061834398080
W392901-1KG
W392901-SAMPLE
W392901-100G
W392901-1KG-K4061837530654
W392901-SAMPLE-K4061834406464