Documentos Principais
8.01587
Sigma-Aldrich
1-Butanethiol
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Butanethiol, Butyl mercaptan
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3SH
Número CAS:
Peso molecular:
90.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352105
Número do índice EC:
203-705-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
61 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.4-11.3 % (v/v)
p.e.
97-99 °C/1013 hPa
pf
-116 °C
temperatura de transição
flash point 12 °C
solubilidade
0.597 g/L
densidade
0.84 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
SCCCC
InChI
1S/C4H10S/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.840 - 0.842
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup