Documentos Principais
144819
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene
99%
Sinônimo(s):
1-Cyclohexenyloxytrimethylsilane, Cyclohexanone enol trimethylsilyl ether
About This Item
Fórmula linear:
C6H9OSi(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
170.32
Beilstein:
1859394
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
p.e.
64-65 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)OC1=CCCCC1
InChI
1S/C9H18OSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h7H,4-6,8H2,1-3H3
chave InChI
SBEMOANGDSSPJY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene undergoes Michael addition reaction with methyl vinyl ketone in the presence of dibutyltin bis(triflate).
Aplicação
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene was used in one-pot synthesis of Δ1,9- octalone. It is intermediate to many complex compounds including natural products.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Organotin triflate as practical catalyst for Michael addition of enol silyl ethers.
Sato T, et al.
Tetrahedron, 47(47), 9773-9782 (1991)