Documentos Principais
283126
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsiloxy)cyclopentene
97%
Sinônimo(s):
1-Cyclopentenyloxytrimethylsilane, Cyclopentanone enol trimethyl silyl ether
About This Item
Fórmula linear:
C5H7OSi(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
156.30
Beilstein:
385956
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.440 (lit.)
p.e.
45 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)OC1=CCCC1
InChI
1S/C8H16OSi/c1-10(2,3)9-8-6-4-5-7-8/h6H,4-5,7H2,1-3H3
chave InChI
UBMYYGXGMPGCBO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1-(Trimethylsiloxy)cyclopentene may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
96.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
36 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)