38677
Hexamethylcyclotrisiloxane
analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
densidade de vapor
1 (vs air)
Ensaio
≥97.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
134 °C (lit.)
pf
50-64 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C6H18O3Si3/c1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10/h1-6H3
chave InChI
HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)