235679
Decamethyltetrasiloxane
97%
Sinônimo(s):
1,1,1,3,3,5,5,7,7,7-Decamethyltetrasiloxane, 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-bis(trimethylsiloxy)disiloxane, [Dimethyl(trimethylsilyloxy)silyl]oxy-dimethyl-trimethylsilyloxysilane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.389 (lit.)
p.e.
194 °C (lit.)
pf
−68 °C (lit.)
densidade
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H30O3Si4/c1-14(2,3)11-16(7,8)13-17(9,10)12-15(4,5)6/h1-10H3
chave InChI
YFCGDEUVHLPRCZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?