Key Documents
448621
Sigma-Aldrich
1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane
95%
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)2SiHO]2Si(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
208.48
Beilstein:
1746341
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.383 (lit.)
pb
128 °C (lit.)
densidade
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si]([H])(C)C
InChI
1S/C6H20O2Si3/c1-9(2)7-11(5,6)8-10(3)4/h9-10H,1-6H3
chave InChI
HZBDPZBVINJJET-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
68.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
20 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Liu Yang et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 15(6), 12884-12890 (2015-06-05)
Hydrogen-bond acidic polymers are important high affinity materials sensitive to organophosphates in the chemical warfare agent sensor detection process. Interactions between the sensor sensitive materials and chemical warfare agent simulants were studied by inverse gas chromatography. Hydrogen bonded acidic polymers