Documentos Principais
76840
Sigma-Aldrich
Pentamethyldisiloxane
≥95.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H16OSi2
Número CAS:
Peso molecular:
148.35
Beilstein:
1734568
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.373
p.e.
86 °C (lit.)
densidade
0.760 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H16OSi2/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,1-5H3
chave InChI
AOJHDNSYXUZCCE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-2.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-19 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sijia Zheng et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(22) (2019-11-17)
Low molecular weight, highly crosslinked silicone resins are widely used as reinforcing agents for highly transparent elastomers and adhesion/tack promoters in gels. The resins are complex mixtures and their structure / property relationships are ill defined. We report the synthesis