370886
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane
97%
Sinônimo(s):
2,2,4,6,6-Pentamethyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptane, 2-Hydro-1,1,1,2,3,3,3-heptamethyltrisiloxane, Bis(trimethylsiloxy)methylsilane, Heptamethylhydrotrisiloxane, Methylbis(trimethylsiloxy)silane
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.382 (lit.)
p.e.
142 °C (lit.)
densidade
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[SiH](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H22O2Si3/c1-10(8-11(2,3)4)9-12(5,6)7/h10H,1-7H3
chave InChI
QNWOFLWXQGHSRH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
It can also be used as a reagent to synthesize:
- 3-Octyl-1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane, an agricultural adjuvant and sensory performance enhancer used in cosmetic formulations.
- Isoindigo-based conjugated polymer with siloxane-terminated solubilizing group.
- Monosiloxy esters with a variety of acids.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
370886-250ML | 4061838126856 |
370886-50ML | 4061831833706 |