Key Documents
JKA3100
Sigma-Aldrich
mPEG20K
average MN 20,000, Silane
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CONHCH2CH2CH2Si(OCH2CH3)3
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
product name
mPEG20K-Silane, average Mn 20000
forma
solid
peso molecular
average Mn 20000
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Kobayashi, Y., et al.
ISRN Nanomaterials, 2014 (2013)