Key Documents
JKA3041
Sigma-Aldrich
mPEG40K
average Mn 40,000, Succinimidyl Carboxymethyl Ester, amine reactive
Sinônimo(s):
mPEG-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
mPEG40K-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, average Mn 40,000
forma
solid
peso molecular
average Mn 40,000
adequação da reação
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Methoxy PEG NHS Ester (SCM PEG). Amine reactive PEG towards the amino groups of lysine(s) on proteins or other biologics; reaction occurs at room temperature in <1hr at pH 7-8. Stable linker between PEG and NHS ester.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Zhao, G., et al.
Langmuir, 30(23) (2014)