M303000
CUTAG CPG
pore size 500 Å, 30-40 μmol/g
Sinônimo(s):
CUTAG CPG
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.51
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Proligo Reagents
tamanho de poro
500 Å
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
This product is covered by US Patent 7,202,264 owned by Isis Pharmaceuticals, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?