21879
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
5(6)-Carboxy-di-O-acetylfluorescein
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
DMSO: soluble
fluorescência
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)C(O)=O)c1.CC(=O)Oc6ccc7c(Oc8cc(OC(C)=O)ccc8C79OC(=O)c%10cccc(C(O)=O)c9%10)c6
InChI
1S/2C25H16O9/c1-12(26)31-15-4-7-18-21(10-15)33-22-11-16(32-13(2)27)5-8-19(22)25(18)20-9-14(23(28)29)3-6-17(20)24(30)34-25;1-12(26)31-14-6-8-18-20(10-14)33-21-11-15(32-13(2)27)7-9-19(21)25(18)22-16(23(28)29)4-3-5-17(22)24(30)34-25/h2*3-11H,1-2H3,(H,28,29)
chave InChI
SWRGCNMDGRMQGB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
5(6)- Carboxyfluorescein diacetate (CFDA) is a viability probe that assesses enzymatic activity, which is necessary to activate its fluorescence, and cell-membrane integrity, which is necessary for the retention of their fluorescent product within the cell.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3