21878
5(6)-Carboxyfluorescein N-hydroxysuccinimide ester
BioReagent, suitable for fluorescence, mixture of isomers, ≥80% (HPLC)
Sinônimo(s):
5(6)-FAM SE, FLUOS
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥80% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
fluorescência
λex 492 nm; λem 517 nm in DMF
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(O)ccc24)C(=O)ON5C(=O)CCC5=O.OC(=O)c6cccc(C(=O)ON7C(=O)CCC7=O)c6C8=C9C=CC(=O)C=C9Oc%10cc(O)ccc8%10
InChI
1S/2C25H15NO9/c27-13-2-5-16-19(10-13)34-20-11-14(28)3-6-17(20)23(16)18-9-12(1-4-15(18)24(31)32)25(33)35-26-21(29)7-8-22(26)30;27-12-4-6-14-18(10-12)34-19-11-13(28)5-7-15(19)22(14)23-16(24(31)32)2-1-3-17(23)25(33)35-26-20(29)8-9-21(26)30/h1-6,9-11,27H,7-8H2,(H,31,32);1-7,10-11,27H,8-9H2,(H,31,32)
chave InChI
YVTPVJDECOUTJW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3