06679
Methoxypolyethylene glycol amine
5,000, extent of labeling: ≥0.17 mmol/g NH2 loading
Sinônimo(s):
O-(2-Aminoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol, Aminopolyethylene glycol monomethyl ether, Methoxypolyoxyethylene amine
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Extensão da rotulagem
≥0.17 mmol/g NH2 loading
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
chave InChI
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Fouling Resistant Biomimetic Poly(Ethylene Glycol) Based Grafted Polymer Coatings