920428
Methoxypolyethylene glycol
average MN 1,000 (by NMR), glycol propyl amine, methoxy
Sinônimo(s):
PEG amine, Poly(ethylene) glycol amine, Polyethylene glycol, mPEG NH2, mPEG amine
About This Item
Produtos recomendados
product name
Methoxypolyethylene glycol propyl amine 1,000,
forma
semisolid
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn 1,000 (by NMR)
cor
white to off-white
Ω-final
amine
α-final
methoxy
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)