06676
Methoxypolyethylene glycol amine
2,000, extent of labeling: ≥0.4 mmol/g NH2 loading
Sinônimo(s):
O-(2-Aminoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol, Aminopolyethylene glycol monomethyl ether, Methoxypolyoxyethylene amine
forma
powder
Extensão da rotulagem
≥0.4 mmol/g NH2 loading
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
chave InChI
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As a supporting material in the synthesis of polymer-lipid conjugates.
- As an initiator for ring-opening polymerization (ROP) of N-substituted N-carboxy anhydrides (NNCAs) to prepare polypeptoids.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Fouling Resistant Biomimetic Poly(Ethylene Glycol) Based Grafted Polymer Coatings