JKA5234
HO-PEG-NH2
average MN 1,000, HCl Salt, cross-linking reagent carboxyl reactive
Sinônimo(s):
HO-PEG-NH2, Polyethylene glycol, hydroxyl-PEG-Amine, HO-PEG-NH2
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
HO-PEG1K-NH2, HCl Salt, average Mn 1,000
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 1,000
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)