Documentos Principais
JKA7011
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average MN 10,000, NH2, pentaerythritol core, carboxyl reactive
Sinônimo(s):
4arm-PEG-NH2, 4arm PEG Amine, Free Amine, 4arm-PEG-NH2, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2)4
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nome do produto
4arm-PEG10K-NH2, pentaerythritol core, average Mn 10,000
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 10,000
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
arquitetura do polímero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
4arm PEG Amine. Hydrogel PEG. Amine group binds to carboxylic group (-COOH) or other amine reactive chemical groups.
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKUGTIN
JKA7011-1G4061833867136