JKA7077
4arm-PEG10K 2arm-OH 2arm-NH2
HCl Salt, average Mn 10,000
Sinônimo(s):
4arm-PEG 2arm-OH 2arm-NH2
About This Item
Fórmula linear:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl)2(CH2O(CH2CH2O)nH)2
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 10,000
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
arquitetura do polímero
shape: 4-arm
functionality: heterofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Bifunctional multi-arm PEG reagent. It can connect two drugs at the same time. It is also useful for ADCs, increasing drug loading.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
JKA7077-500MG | 4061833867396 |