Documentos Principais
565733
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene oxide)
average MN 10,000, 4-arm, amine terminated, carboxyl reactive
Sinônimo(s):
Polyethylene oxide
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nome do produto
Poly(ethylene oxide), 4-arm, amine terminated, average Mn 10,000
Formulário
solid
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn 10,000
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
pf
50-54 °C (lit.)
Mw/Mn
<1.2
arquitetura do polímero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)