372781
Poly(ethylene oxide)
average MV 1,000,000 (nominal), powder, hydroxyl, BHT as inhibitor
Sinônimo(s):
Polyethylene oxide, PEO
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Poly(ethylene oxide), average Mv ~1,000,000 (nominal), powder
Formulário
powder
Nível de qualidade
peso molecular
average Mv ~1,000,000 (nominal)
contém
200-500 ppm BHT as inhibitor
viscosidade
400-800 cP, 2 % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
[H]OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
In this article, we discuss issues critical to successful application of the electrospinning technique, including control of individual nanofibers to form secondary structures and assembly of nanofibers into 3D architectures.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
S990442-1EA | |
372781-250G | 4061831834222 |
372781-5G | 4061831834246 |
372781-500G | 4061831834239 |