81201
Poli(etilenoglicol)
analytical standard, for GPC, 108,000
Sinônimo(s):
PEG
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
for GPC
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
peso molecular
Mn ~96500
Mp ~111000
Mw ~108000
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.12
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
281.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?