372803
Poly(ethylene oxide)
average MV 2,000,000 (nominal), powder, hydroxyl, BHT as inhibitor
Sinônimo(s):
Polyethylene oxide, PEO
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Poly(ethylene oxide), average Mv ~2,000,000 (nominal), powder
Formulário
powder
Nível de qualidade
peso molecular
average Mv ~2,000,000 (nominal)
contém
200-500 ppm BHT as inhibitor
viscosidade
2,000-4,000 cP, 2 % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
[H]OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
281.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138.6 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?