Documentos Principais
JKA7024
Sigma-Aldrich
4arm-PEG40K
average MN 40,000, NH2, carboxyl reactive
Sinônimo(s):
4arm-PEG-NH2, 4arm-PEG-amine, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl)4
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nome do produto
4arm-PEG40K-NH2, HCl Salt, average Mn 40,000
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 40,000
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
arquitetura do polímero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
4arm PEG Amine. Hydrogel PEG. Amine group binds to carboxylic group (-COOH) or other amine reactive chemical groups.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Myers, B.K., et al.
Analytica Chimica Acta, 808 (2014)
McKinnon, D.D., et al.
Chemistry of Materials, 26(7) (2014)
Maitz, M.F., et al.
Nature Communications, 4 (2013)
Hao, Y., et al.
Acta Biomaterialia, 10(1) (2014)
Xu, J., et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(11) (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
JKA7024-1G4061833867204