Documentos Principais
JKA5283
Sigma-Aldrich
Phosphate-PEG5K
average MN 5,000, NH2, TFA Salt
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
(HO)2POO(CH2CH2O)nCH2CH2NH2TFA
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
product name
Phosphate-PEG5K-NH2, TFA Salt, average Mn 5000
forma
solid
peso molecular
average Mn 5000
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=P(O)(OCCOCC[NH3+])O.O=CC(F)(F)F
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Yang Wang et al.
Biomaterials, 168, 1-9 (2018-03-27)
In attempts to explore the role of autophagy in breast cancer metastasis, we here report a tumor-activatable particle (named as "D/PSP@CQ/CaP") with the ability of efficient autophagy inhibition. D/PSP@CQ/CaP was prepared by coprecipitating chloroquine phosphate (CQ) with calcium chloride, in