Documentos Principais
JKA12012
Sigma-Aldrich
NH2-PEG-NH2
Amine PEG12 Amine, monodisperse
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
NH2(CH2CH2O)11CH2CH2NH2
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Nome do produto
NH2-PEG12-NH2,
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)