P9906
Poly(ethylene glycol) bis(amine)
average MN 3,400, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, O,O′-Bis(2-aminoethyl)polyethylene glycol, Diaminopolyethylene glycol, PEG-diamine, Polyoxyethylene bis(amine)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Poly(ethylene glycol) bis(amine), average Mn 3400
Formulário
powder
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn 3400
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Ω-final
amine
α-final
amine
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
chave InChI
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?