14508
Poly(ethylene glycol) bis(amine)
Mw 10,000, carboxyl reactive, amine
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, O,O′-Bis(2-aminoethyl)polyethylene glycol, Diaminopolyethylene glycol, PEG-diamine, Polyoxyethylene bis(amine)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Poly(ethylene glycol) bis(amine), Mw 10,000
peso molecular
Mw 10,000
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Ω-final
amine
α-final
amine
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
cadeia de caracteres SMILES
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
chave InChI
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?