14529
O,O′-Bis(2-aminopropyl) polypropylene glycol-block-polyethylene glycol-block-polypropylene glycol
Mw 1,900
Sinônimo(s):
Jeffamine® ED-2003, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(NH2)CH2[OCH(CH3)CH2]l(OCH2CH2)m[OCH2CH(CH3)]nNH2
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Nome do produto
O,O′-Bis(2-aminopropyl) polypropylene glycol-block-polyethylene glycol-block-polypropylene glycol, 1,900
Nível de qualidade
Formulário
solid
Categorias relacionadas
Descrição geral
(O,O′ -bis(2-aminopropyl) polypropylene glycol-block-polyethylene glycol-block-polypropylene glycol (Jeffamine® ED-2003) is a functional oligomer with a high content of polypropylene glycol (PEO). {3}
Aplicação
Jeffamine® ED-2003 may be used for the solubilisation of CdSe-based quantum dots (QDs). Functionalization of QDs makes it easier for them to bind with proteins. {2} Jeffamine® ED-2003 may be used for the insitu fabrication of PEO/silica membranes.{3}
Informações legais
Jeffamine is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
In situ fabrication of cross-linked PEO/silica reverse-selective
membranes for hydrogen purification
Shao L and Chung T-S
International Journal of Hydrogen Energy, 34, 6492-6504 (2009)