11195
L-Aspartic acid sodium salt monohydrate
≥99.0% (NT)
Sinônimo(s):
(S)-2-Aminobutanedioic acid sodium salt, Sodium L-aspartate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Aspartic acid sodium salt monohydrate, ≥99.0% (NT)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (NT)
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D −14±1°, c = 1% in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white
pf
~140 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H]O[H].N[C@@H](CC(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO4.Na.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1/t2-;;/m0../s1
chave InChI
PPTHNBYUFXSJPS-JIZZDEOASA-M
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?