Y0000304
Arginine aspartate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
L-Arginine L-aspartate salt, S(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
arginine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](CCCN=C(N)N)C(=O)O.NC(CC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C6H14N4O2.C4H7NO4/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t4-;/m1./s1
chave InChI
SUUWYOYAXFUOLX-PGMHMLKASA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)