Key Documents
BP694
L-Arginina
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(S)-(+)-Arginina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14N4O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
210.66
Beilstein:
3631658
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
arginine
forma
crystalline
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
pf
236-230 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
chave InChI
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Arginine hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Arginine Hydrochloride Oral Solution
  • Arginine Hydrochloride Infusion
  • Arginine Hydrochloride Sterile Concentrate
  • Ações bioquímicas/fisiológicas
    Substrato da sintase de óxido nítrico, que é convertido em citrulina e óxido nítrico (NO). Induz a liberação de insulina por um mecanismo dependente de óxido nítrico.
    Embalagem
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Outras notas
    Sales restrictions may apply.
    Código de classe de armazenamento
    13 - Non Combustible Solids
    Classe de risco de água (WGK)
    WGK 1
    Not applicable
    Escolha uma das versões mais recentes:
    Certificados de análise (COA)
    Lot/Batch Number
    Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
    Visite a Biblioteca de Documentos
    Os clientes também visualizaram
    Slide 1 of 7
    1 of 7
    L-Arginina 99%, FCC, FG
    Sigma-Aldrich
    W381918
    L-Arginina
    L-Arginina EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
    SAFC
    1.01544
    L-Arginina
    L-Arginina for biochemistry
    Millipore
    1.01543
    L-Arginina
    L-Arginina
    SAFC
    A4599
    L-Arginina
    L-Arginina from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
    Sigma-Aldrich
    A8094
    L-Arginina
    L-Arginina
    SAFC
    A4474
    L-Arginina