Documentos Principais
1042500
USP
L-Arginina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ácido (S)-2-amino-5-guanidinopentanoico
About This Item
Fórmula linear:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
174.20
Beilstein:
1725413
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
arginine
fabricante/nome comercial
USP
pf
222 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
chave InChI
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Descrição geral
Este produto é fornecido conforme entregue e especificado pela farmacopeia publicadora. Todas as informações fornecidas em respaldo a este produto, inclusive a sua FISPQ e eventuais folhetos de informações sobre o produto, foram desenvolvidos e publicados sob a autoridade da farmacopeia publicadora. Para maiores informações e assistência, vá para o site da farmacopeia publicadora.
Aplicação
Padrão de referência da USP de ʟ-Arginina destinado ao uso em ensaios e testes de qualidade especificados, conforme especificado nos compêndios USP. Além disso, para uso com monografias da USP, como:
  • Arginina
  • Comprimidos de Arginina
  • Cápsulas de Arginina
  • Aztreonam para injeção
  • Ceftazidima para injeção
Ações bioquímicas/fisiológicas
Substrato da óxido nítrico sintase, que é convertido em citrulina e óxido nítrico (NO). Induz a liberação de insulina por um mecanismo dependente de óxido nítrico.
Nota de análise
Esses produtos são apenas para fins de teste e ensaio. Eles não se destinam à administração a seres humanos ou animais e não podem ser usados para diagnóstico, tratamento ou cura de doenças de qualquer tipo.  ​
Outras notas
Pode haver restrições à venda.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ceftazidime for Injection
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(3), 873-873 (2018)
Aztreonam for Injection
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(3), 463-463 (2018)
Arginine Capsules
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 36(1), 4763-4763 (2013)
Arginine Tablets
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 36(1), 4764-4764 (2013)