PHR3404
Chlorthalidone
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 491
traceable to Ph. Eur. C1950000
traceable to USP 1130006
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 400 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C2(O)NC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C14H11ClN2O4S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)14(19)10-4-2-1-3-9(10)13(18)17-14/h1-7,19H,(H,17,18)(H2,16,20,21)
chave InChI
JIVPVXMEBJLZRO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)