Documentos Principais
11240
Sigma-Aldrich
DL-Aspartic acid potassium salt hemihydrate
≥98.0% (NT)
Sinônimo(s):
Potassium DL-aspartate
About This Item
Fórmula linear:
HOOCCH(NH2)CH2COOK · 0.5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
180.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (NT)
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
O.[K+].[K+].NC(CC(O)=O)C([O-])=O.NC(CC(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C4H7NO4.2K.H2O/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;;;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;;2*+1;/p-2
chave InChI
YKZPPPNXRZHVGX-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
L-Glutamic acid ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G1251
L-Glutamic acid