A8937
Adenosine 5′-triphosphate dipotassium salt hydrate
from microbial, ≥92% (HPLC)
Sinônimo(s):
ATP, 5′-ATP-K2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
microbial
Nível de qualidade
Ensaio
≥92% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
Descrição geral
Aplicação
- in in vitro transcription reaction as nucleotide source and in 2x RNA binding buffer
- as a component of energy solution for calibrating crude cell extract
- to test its dependency with PK11195 in mediating autophagy
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3