A1852
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) disodium salt hydrate
vial of 30 mg
Sinônimo(s):
ATP disodium hydrate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
microbial (Corynebacterium sp.)
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder
embalagem
vial of 30 mg
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
chave InChI
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
Descrição geral
Aplicação
- in rat hippocampal slice cultures to mimic synaptic signalling
- in the isolation of plasmid from primary porcine alveolar macrophages (PAMs)
- as a component of hot reaction kinase buffer for in gel kinase assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?