Merck
Todas as fotos(9)
Documentos Principais
A3377
Sigma-Aldrich
Adenosina 5′-trifosfato
Grade II, ≥97% (HPLC), crystalline, from microbial
Sinônimo(s):
ATP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14N5Na2O13P3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
551.14 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
eCl@ss:
32160414
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.51
fonte biológica
microbial
Nível de qualidade
tipo
Grade II
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
crystalline
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
chave InChI
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
Aplicação
Adenosina 5′ trifosfato (ATP) é um componente central do armazenamento de energia e do metabolismo in vivo. O ATP é usado em muitos processos celulares, como respiração, reações biossintéticas, mobilidade e divisão celular. O ATP é substrato de muitas quinases envolvidas na sinalização celular e de adenilato ciclases que produzem o segundo mensageiro cAMP. O ATP fornece energia metabólica para impulsionar as bombas metabólicas. O ATP age como coenzima em uma ampla variedade de reações enzimáticas.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Agonista do receptor purinérgico P2.
Agonista purinérgico P2; aumenta a atividade dos canais de K+ ativados por Ca2+; substrato de sistemas enzimáticos dependentes de ATP
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Iris R M Tébéka et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 25(3), 1582-1587 (2009-01-28)
Cellulase is an enzymatic complex which synergically promotes the degradation of cellulose to glucose. The adsorption behavior of cellulase from Trichoderma reesei onto Si wafers or amino-terminated surfaces was investigated by means of ellipsometry and atomic force microscopy (AFM) as
Peifa Yu et al.
Virology, 546, 109-121 (2020-05-27)
The inflammasome machinery has recently been recognized as an emerging pillar of innate immunity. However, little is known regarding the interaction between the classical interferon (IFN) response and inflammasome activation in response to norovirus infection. We found that murine norovirus
Lisa Käshammer et al.
Molecular cell, 76(3), 382-394 (2019-09-08)
DNA double-strand breaks (DSBs) threaten genome stability throughout life and are linked to tumorigenesis in humans. To initiate DSB repair by end joining or homologous recombination, the Mre11-nuclease Rad50-ATPase complex detects and processes diverse and obstructed DNA ends, but a
Fabian Sesterhenn et al.
PLoS biology, 17(2), e3000164-e3000164 (2019-02-23)
Throughout the last several decades, vaccination has been key to prevent and eradicate infectious diseases. However, many pathogens (e.g., respiratory syncytial virus [RSV], influenza, dengue, and others) have resisted vaccine development efforts, largely because of the failure to induce potent
Kazuyuki Takai et al.
Nature protocols, 5(2), 227-238 (2010-02-06)
Biochemical characterization of each gene product encoded in the genome is essential to understand how cells are regulated. The bottleneck has been and still is in how the gene products can be obtained. The wheat cell-free protein synthesis system we