FLAAS
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) disodium salt hydrate
vial of ~1 mg ATP
Sinônimo(s):
ATP disodium hydrate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bacterial (Corynebacterium sp)
Nível de qualidade
Ensaio
≥90%
forma
lyophilized powder
embalagem
vial of ~1 mg ATP
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
chave InChI
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
Aplicação
- used as a standard to measure ATP by bioluminescence method
- used in kinase buffer to assess the interaction between death-associated protein kinases (DAPK2) and 14-3-3-β
- used as a standard in ATP colorimetric assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
Quantidade
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Adenosine 5′-triphosphate disodium salt hydrate, BioXtra, ≥99% (HPLC), from microbial; Adenosine 5′-diphosphate sodium salt, bacterial, ≥95% (HPLC); 2′-Deoxyadenosine 5′-monophosphate, Sigma Grade, 98-100%