A7219
Ácido L-aspártico
from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sinônimo(s):
Ácido (S)-(+)-aminosuccínico, Ácido (S)-aminobutanodioico
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
non-animal source
Nível de qualidade
Agency
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
Ensaio
98.5-101.0%
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
cor
white to off-white
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
1 M HCl: 100 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
chave InChI
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Informações sobre genes
human ... CA1(759) , CA2(760)
rat ... Grin2a(24409)
Descrição geral
Aplicação
- as an aspartame (ASP) metabolite to determine acetylcholinesterase (AChE) activity in the hippocampal homogenate of suckling rats
- as printed chemotaxis ligands to screen chemotaxis receptors with high-throughput technologies and verify the interactions with surface plasmon resonance (SPR) and nuclear magnetic resonance (NMR)
- as a supplement in Dulbecco′s modified Eagle′s medium (DMEM) for supplementation assays of various cultured cell lines
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.