A8381
L-Asparagina
≥99% (TLC)
Sinônimo(s):
4-Amida de ácido (S)-2-aminossuccínico, 4-Amida de ácido L-aspártico, Ácido (S)-(+)-2-aminossuccinâmico
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Asparagina, ≥99% (TLC)
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
pf
233-235 °C (lit.)
aplicação(ões)
cell analysis
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
chave InChI
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a component of Sauton′s and chelated Sauton′s media for mycobacterial growth
- to test its effect in the induction of Ca2+ flux in rice roots using aequorin luminescence imaging
- as a component of fermentation medium for the Blakeslea trispora spores
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?