JKA7020
4arm-PEG5K
average MN 5,000, NH2, carboxyl reactive
Sinônimo(s):
4arm-PEG-NH2, 4arm-PEG-amine, Polyethylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
4arm-PEG5K-NH2, HCl Salt, average Mn 5,000
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 5,000
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
arquitetura do polímero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)