Documentos Principais
JKA4105
Sigma-Aldrich
HS-PEG1500-SH
average MN 1,500, cross-linking reagent thiol reactive
Sinônimo(s):
HS-PEG-SH, Polyethylene glycol, Thiol-PEG-Thiol
About This Item
Fórmula linear:
HSCH2CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2SH
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nome do produto
HS-PEG1500-SH, average Mn 1,500
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 1,500
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Thiol PEG Thiol. Thiol reactive PEG crosslinker, reacts with HS groups on cysteine side chains under mild reaction conditions.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
JKA4105-1G4061833866894