Documentos Principais
11124
Sigma-Aldrich
O-[2-(3-Mercaptopropionylamino)ethyl]-O′-methylpolyethylene glycol
5000, chemical modification reagent thiol reactive, methoxy, thiol
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, PEG-thiol, ‘Mercaptopolyethylene glycol monomethyl ether’
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nome do produto
O-[2-(3-Mercaptopropionylamino)ethyl]-O′-methylpolyethylene glycol, 5,000
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
Ω-final
thiol
α-final
methoxy
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
SCCOCCO.O(CCO)C
InChI
1S/C4H10O2S.C3H8O2/c5-1-2-6-3-4-7;1-5-3-2-4/h5,7H,1-4H2;4H,2-3H2,1H3
chave InChI
PVYJAAVBEMPGMU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Eduardo Lanzagorta Lanzagorta Garcia et al.
Materials (Basel, Switzerland), 14(5) (2021-03-07)
An innovative antimicrobial technology for plastic surfaces is presented. We report the synthesis and scale-up of triangular silver nanoplates (TSNPs) and their integration into polycaprolactone (PCL) and polylactic acid (PLA) polymers through a solvent-casting technique. The TSNPs have a high