901941
Thiol poly(ethylene glycol)-block-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 15,000, lactide:glycolide 50:50
Sinônimo(s):
Thiol-PEG-b-PLGA, Thiol-PEG-PLGA
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Identity: Conforms to structure
Formulário
powder
proporção de alimentação
lactide:glycolide 50:50
lactide:glycolide 50:50±5 (by NMR)
peso molecular
PEG Mn 4000-6000 g/mol (by NMR)
PEG average Mn 5,000
PLGA Mn 13500-16500 g/mol (by NMR)
PLGA average Mn 15,000
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)