925462
Maleimide poly(ethylene glycol)-block-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 15,000, lactide:glycolide 50:50
Sinônimo(s):
Maleimide-PEG-b-PLGA, Maleimide-PEG-PLGA
About This Item
Produtos recomendados
proporção de alimentação
50:50±5 (Lactide:Glycolide, by NMR)
lactide:glycolide 50:50
Nível de qualidade
peso molecular
PEG Mn 4000-6000 g/mol (by NMR)
PEG average Mn 5,000
PLGA Mn 12000-18000 g/mol
PLGA average Mn 15,000
adequação
conforms to structure for NMR
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)