915343
Maleimide-poly(ethylene glycol)-b-poly(ε-caprolactone)
PEG average Mn 5,000, PCL average Mn 10,000
Sinônimo(s):
Maleimide PEG-PCL diblock copolymer, PEG-b-PCL, PEG-PCL
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder or solid
Nível de qualidade
peso molecular
PCL average Mn 10,000 (by NMR)
PCL average Mn 10,000
PEG average Mn 5,000 (by NMR)
PEG average Mn 5,000
cor
off-white to yellow
PDI
≤1.4 (by GPC)
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)