900672
Methoxy poly(ethylene glycol)-block-poly(ε-caprolactone)
5k-10k
Sinônimo(s):
mPEG-b-PCL, mPEG-PCL
Formulário
powder
temperatura de transição
Tm 61-65 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.