900671
Methoxy poly(ethylene glycol)-block-poly(ε-caprolactone)
5k-2k
Sinônimo(s):
mPEG-b-PCL, mPEG-PCL
Formulário
powder
peso molecular
PCL average Mn ~2,000
PEG average Mn ~5,000
temperatura de transição
flash point >230 °F
Tm 54-57 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.